Documenti fondamentali
48-625MAG
Millipore
Saggio multiplex MILLIPLEX® Phospo/Total mTOR 2-Plex per studi di segnalazione cellulare
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.47
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
tecniche
multiplexing: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
mTOR (bersaglio della rapamicina nei mammiferi) è una Ser/Thr chinasi appartenente alla famiglia delle chinasi correlate alla fosfatidilinositolo 3-chinasi. Essa media svariate funzioni cellulari come l′accrescimento, la proliferazione, la motilità e la sopravvivenza, la sintesi di proteine e la trascrizione in risposta a fattori di crescita e al fabbisogno di energia. mTOR fa parte della via Akt/mTOR un′importante via di segnalazione che controlla il metabolismo cellulare. Anomalie di questo pathway sono state correlate con diverse patologie umane come il diabete, l′obesità e il cancro. mTOR è codificata dal gene MTOR. La subunità catalitica di mTOR esiste sotto forma di due complessi strutturalmente distinti: mTORC1 e mTORC2. Ciascuno dei due complessi è composto da diverse proteine tra loro interagenti e localizzate in diversi compartimenti subcellulari che ne influenzano l'attivazione e la funzione. I componenti principali di mTORC1 sono mTOR, Raptor (regulatory-associated protein of mTOR) e MLST8 (mammalian lethal with SEC13 protein 8). Le proteine più importanti di mTORC2 sono mTOR, RICTOR (rapamycin-insensitive companion of mTOR), MLST8 e mSIN1 (mammalian stress-activated protein kinase interacting protein 1).Il kit MILLIPLEX® MAP Phospho/Total mTOR 2-Plex contiene tutti i componenti necessari per il dosaggio di mTOR totale e di mTOR fosforilata (Ser2448). Questo kit con microsfere magnetiche è stato appositamente sviluppato per la rilevazione simultanea di mTOR fosforilata (Ser2448) e di mTOR totale nello stesso pozzetto con il sistema Luminex. Il saggio costituisce un′alternativa rapida e pratica alle procedure di Western blotting e di immunoprecipitazione per l′analisi di lisati cellulari.
Specificità
In questo pannello la reattività crociata tra gli anticorpi e qualunque altro analita è al di sotto del limite di rilevabilità o trascurabile.
Applicazioni
Il kit MILLIPLEX® Phospho/Total mTOR 2-Plex consente il dosaggio di mTOR totale e di mTOR fosforilata (Ser2448).Per risultati migliori, si raccomanda di incubare i campioni per tutta la notte (4°C).Questo saggio richiede 25 μL di lisato di cellule filtrato e diluito/pozzetto.Questo kit deve essere utilizzato insieme all′Assay Buffer 2 (in dotazione).Per questo saggio, si consiglia una concentrazione proteica nell′intervallo compreso tra 1 e 25 μg di proteine totali/pozzetto (ossia 25 μL/pozzetto a una concentrazione compresa tra 40 e 1.000 μg/mL).Analiti disponibili:mTOR (totale)mTOR fosforilata (Ser2448)
Confezionamento
Piastra a 96 pozzetti
Stoccaggio e stabilità
Si raccomanda di conservare i componenti del kit a 2-8 °C.
Note legali
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2