482200
Nimodipine
An L-type Ca2+ channel blocker.
Sinonimo/i:
Nimodipine, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3ʹ-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid 2-methoxyethyl-1-methylethyl Ester
Descrizione
Merck USA index - 14, 6551
Saggio
>98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
methanol: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[N+](=O)([O-])c1cc(ccc1)C2C(=C(NC(=C2C(=O)OCCOC)C)C)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C21H26N2O7/c1-12(2)30-21(25)18-14(4)22-13(3)17(20(24)29-10-9-28-5)19(18)15-7-6-8-16(11-15)23(26)27/h6-8,11-12,19,22H,9-10H2,1-5H3
UIAGMCDKSXEBJQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
L-type Ca2+ channel blocker
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Marchetti, C. and Usai, C. 1996. Neurosci. Lett. 207, 77.
Kappelle, A.C., et al. 1994. Br. J. Pharmacol.111, 887.
Weiss, J.H., et al. 1994. J. Neurochem. 62, 372.
Kappelle, A.C., et al. 1993. Br. J. Pharmacol.108, 780.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1