Documenti fondamentali
481918
Millipore
Nicotinic Acid
A component of coenzymes NAD+ and NADP+.
Sinonimo/i:
Nicotinic Acid, Niacin, Pyridine-3-carboxylic Acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5% (acidimetric)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: soluble
Densità
1.47 g/cm3 at 25 °C
Cationi in tracce
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A component of coenzymes NAD+ and NADP+.
Precursor of the coenzymes NAD and NADP.
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
379.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
193 °C - closed cup