Key Documents
481907
Millipore
Nicotinamide
Precursor of the coenzymes NAD+ and NADP+.
Sinonimo/i:
Nicotinamide, Niacinamide, Nicotinic Acid Amide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Impurezze
≤0.2% Nicotinic acid (TLC)
Colore
white
Solubilità
water: soluble
Cationi in tracce
heavy metals (as Pb): ≤0.003%
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Precursor of the coenzymes NAD+ and NADP+.
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
150 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Ok-Seon Kwon et al.
Cancers, 12(4) (2020-04-12)
The role of Situin 1 (SIRT1) in tumorigenesis is still controversial due to its wide range of substrates, including both oncoproteins and tumor suppressors. A recent study has demonstrated that SIRT1 interferes in the Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog