476480
PKC 20-28, Cell-Permeable, Myristoylated
Pseudosubstrate sequence from protein kinase Cα and β ( PKCα and PKCβ).
Sinonimo/i:
PKC 20-28, Cell-Permeable, Myristoylated, Myr-N-FARKGALRQ-NH₂, Myristoylated Protein Kinase C Inhibitor 20-28, Cell-Permeable, Protein Kinase C 20-28, Cell-Permeable, Myristoylated, Myristoylated Protein Kinase C Inhibitor 20-28, Cell-Permeable, Myr-N-FARKGALRQ-NH₂, Protein Kinase C 20-28, Cell-Permeable, Myristoylated
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Solubilità
water: 10 mg/mL
Tris-HCl, pH 7.5: 25 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
TPA activation of MARCKS phosphorylation in fibroblast primary cultures
Confezionamento
Attenzione
Sequenza
Altre note
Ward, N.E. and O’Brian, C.A. 1993. Biochemistry32, 11903.
WGK 1