208851
Calyculin A
from Discodermia calyx, ≥98% (HPLC), crystalline (powder), protein phosphatases types 1 and 2A inhibitor, Calbiochem
Sinonimo/i:
Calyculin A, Discodermia calyx
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Calyculin A, Discodermia calyx, Calyculin A, CAS 101932-71-2, is a cell-permeable inhibitor of protein phosphatase 2A (IC₅₀ = 0.5-1 nM) and protein phosphatase 1 (PP1; IC₅₀ = 2 nM).
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
crystalline (powder)
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
white
Solubilità
ethanol: 2 mg/mL
DMSO: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C50H81N4O15P/c1-29(20-22-51)16-14-17-30(2)32(4)24-33(5)42(57)35(7)38(55)25-41(65-13)45-46(69-70(61,62)63)49(8,9)50(68-45)26-39(56)34(6)40(67-50)19-15-18-36-27-66-48(53-36)31(3)21-23-52-47(60)44(59)43(58)37(28-64-12)54(10)11/h14-18,20,24,27,31,33-35,37-46,55-59H,19,21,23,25-26,28H2,1-13H3,(H,52,60)(H2,61,62,63)/b16-14+,18-15+,29-20-,30-17+,32-24+/t31-,33+,34+,35+,37-,38-,39-,40+,41-,42+,43-,44-,45+,46-,50-/m0/s1
FKAWLXNLHHIHLA-QJLNTFFJSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PP2A
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Takeuchi, T., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun. 205, 1803.
Figurov, A., et al. 1993. Eur. J. Neurosci. 5,1083.
Song, Q., and Lavin, M.F. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.190, 47.
Gopalakrishna, R., et al. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.189, 950.
Carl, A., et al. 1991. Am. J. Physiol.261, C387.
Suganuma, M., et al. 1990. Cancer Res.50, 3521.
Cohen, P. 1989. Annu. Rev. Biochem. 58, 453.
Cohen, P., et al. 1989. J. Biol. Chem.264, 21435.
Ishihara, H., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.159, 871.
Kato, Y., et al. 1988. J. Org. Chem.53, 3930.
Kato, Y., et al. 1986. J. Am. Chem. Soc.108, 2780.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3