Key Documents
474422
Sigma-Aldrich
4-Methylumbelliferyl-α-D-galactopyranoside
Substrate for the fluorogenic assay of α-D-galactosidase.
Sinonimo/i:
4-Methylumbelliferyl-α-D-galactopyranoside, 4-MU-α-D-Gal
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H18O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
338.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
protect from light
Impurezze
≤100 ppm 4-methylumbelliferone
Colore
white to off-white
Solubilità
DMF: 50 mg/mL
Fluorescenza
λex 360 nm
λem 440 nm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3
YUDPTGPSBJVHCN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Substrate for the fluorogenic assay of α-D-galactosidase.
Substrate for the fluorogenic assay of α-D-galactosidase. Excitation maximum: ~360 nm; Emission maximum: ~440 nm.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Unstable in solution; reconstitute just prior to use. Solubilization in DMF is preferred, as background fluorescence will increase if solubilized in H₂O.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3