454428
4-Methylumbelliferyl-6-sulfo-N-acetyl-β-D-glucosaminide potassium salt
≥98% (HPLC), crystalline solid, hexosaminidase A substrate, Calbiochem®
Sinonimo/i:
4-Methylumbelliferyl-6-sulfo-N-acetyl-β-D-glucosaminide, Potassium Salt, 4-Methylumbelliferyl-6-sulfo-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside, K
About This Item
Prodotti consigliati
product name
4-Methylumbelliferyl-6-sulfo-N-acetyl-β-D-glucosaminide, Potassium Salt, Fluorogenic substrate for isoenzyme A of N-acetyl-β-D-glucosaminidase (hexosaminidase A). Can be used for the prenatal diagnosis of Tay-Sachs disease and for the classification of GM2 gangliosidosis genotypes.
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 20 mg/mL
Fluorescenza
λex 360 nm
λem 440 nm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Bayleran, J., et al. 1984. Clin. Chim. Acta143, 73.
Inui, K., and Wenger, D.A. 1984. Clin. Genet.25, 93.
WGK 1