Documenti fondamentali
4521-10014
Millipore
Sistema di trasferimento NovaSeptum®
Ideal for applications such as pH regulation and fermentation inoculation
Sinonimo/i:
Cell Culture transfer, tube application, Luer, 500 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41104105
eCl@ss:
36101790
Materiali
silicone tubing
Livello qualitativo
Misura ago
2.0 mm
Sterilità
sterile
Produttore/marchio commerciale
NovaSeptum®
Parametri
-50-95 °C max. temp.
0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
Lunghezza
500 mm
Impurezze
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Raccordi
inlet septum unit (with 1 mm or 2 mm needle)
Luer outlet fitting (3-piece)
Descrizione generale
Il singolo campionamento è fondamentale durante l'intero processo di produzione. Un risultato impreciso o un falso positivo può portare alla quarantena e alla necessità di ripetere l′analisi.
Il sistema di trasferimento NovaSeptum® previene il rischio di contaminazioni. Ideale per processi asettici e sterili, il design a tenuta ermetica evita la contaminazione del campione dal punto di prelievo fino al momento dell′analisi. Il design compatto di NovaSeptum® è privo di zone di arresto del flusso, in modo da evitare la perdita di materiale prezioso.
La vasta gamma di raccordi standard e personalizzati garantisce la possibilità di raccogliere campioni ovunque necessario. Le unità di campionamento ad elevata purezza sono particolarmente adatte per la regolazione del pH, per gli inoculi nei processi di fermentazione e per le applicazioni che richiedono una bassissima affinità per proteine, carboidrati complessi o piccole molecole. Sono disponibili come sacche appiattite, per potere essere immagazzinate e appese con facilità.
Applicazioni
Ideale per applicazioni quali la regolazione del pH e l'inoculo nelle fermentazioni
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
Minimo 25 kGy di irradiazione beta (e-beam) conformemente alla norma ISO 11137
Note legali
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany