444905
Anti-Mast Cell Tryptase Mouse mAb (AA1)
liquid, clone AA1, Calbiochem®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AA1, monoclonal
Stato
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
monkey, canine, human, feline
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TPSAB1(7177)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (1 µg/ml)
Paraffin Sections (0.06-0.12 µg/ml, heat pre-treatment required, see comments)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
Cat, dog, human, or monkey mast cells
Altre note
Little, S.S., and Johnson, D.A. 1995. Biochem. J.307, 341.
Morgan, S.J., et al. 1991. J. Allergy Clin. Immunol.87, 111.
Walls, A.F., et al. 1990. J. Pathol.162, 119.
Wall, A.F., et al. 1990. Clin. Exp. Allergy20, 581.
WGK 1