444805
Membrane Traffic Inhibitor, A5
The Membrane Traffic Inhibitor, A5 controls the biological activity of adaptor complex AP-1.
Sinonimo/i:
Membrane Traffic Inhibitor, A5, 1-(4-(4-(E-2-Methyl-2-butenyl)piperazinyl)phenyl)ethanone, HCl, 5431942, A5
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
pale yellow
Solubilità
water: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 1