Documenti
444203
Millipore
2-mercaptoetanolo
A disulfide-reducing agent.
Sinonimo/i:
β-mercaptoetanolo, 2-idrossietilmercaptano, BME, Thioethylene glycol
About This Item
Formula condensata:
HSCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
78.13
Beilstein:
773648
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161504
Grado
Molecular Biology
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.69 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
liquid
Limite di esplosione
18 %
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Concentrazione
14.3 M (pure liquid)
Indice di rifrazione
n20/D 1.500 (lit.)
pH
4.5-6 (20 °C, 500 g/L)
P. eboll.
157 °C (lit.)
Punto di fusione
<-50 °C
Densità
1.12 g/cm3 at 20 °C
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
heavy metals (as Pb): ≤0.0001%
Assorbimento
≤0.31 at 280 nm
≤1.50 at 260 nm
Attività estranea
DNases, proteases, RNases, none detected
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A disulfide-reducing agent.
A disulfide-reducing agent. Reagent commonly used in organic synthesis (aborsorbance: ≤1.50 at 260 nm; ≤0.31 at 280 nm).
Applicazioni
Il BME è idoneo alla riduzione dei legami disolfuro delle proteine prima dell′elettroforesi su gel di poliacrilammide e viene generalmente incluso in un tampone campione per la SDS-PAGE a una concentrazione del 5%. La scissione dei legami disolfuro intermolecolari (tra subunità) permette alle subunità di una proteina di separarsi indipendentemente durante la SDS-PAGE. La scissione dei legami disolfuro intramolecolari (all′interno della subunità) permette alle subunità di diventare completamente denaturate in modo che ogni peptide possa migrare secondo la lunghezza della propria catena, senza essere condizionato dalla struttura secondaria.
Attenzione
Toxicity: Toxic (F)
Altre note
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup