444153
MDM2/MDMX Dual Inhibitor, RO-5963
Sinonimo/i:
MDM2/MDMX Dual Inhibitor, RO-5963, MDM2 Inhibitor VIII, MDMX Inhibitor III, ( Z)-2-(4-((6-Chloro-7-methyl-1H-indol-3-yl)methylene)-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)-2-(3,4-difluorophenyl)-N-(1,3-dihydroxypropan-2-yl)acetamide, MDM2 Antagonist V, MDM2 Inhibitor VIII, MDMX Inhibitor III, (Z)-2-(4-((6-Chloro-7-methyl-1H-indol-3-yl)methylene)-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)-2-(3,4-difluorophenyl)-N-(1,3-dihydroxypropan-2-yl)acetamide, MDM2 Antagonist V
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
orange-brown
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
MDMX
MDM2
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3