Documenti
4410-OP
Millipore
Ethidium Bromide
OmniPur® Grade, Fluorescent stain
About This Item
Codice UNSPSC:
41105322
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
dark red
Attività estranea
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Fluorescent stain for visualization of nucleic acids in gels. Facilitates purification of DNA when using a cesium chloride gradient. Molecular Biology grade.
Specifications
DNAse: none detected
RNAse: none detected
Protease: none detected
Attenzione
Toxicity: Toxic (F)
Stato fisico
Supplied as a 10 mg/ml solution in deionized water.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects