428205-M
Lck Inhibitor
The Lck Inhibitor, also referenced under CAS 213743-31-8, controls the biological activity of Lck. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
Lck Inhibitor, 4-Amino-5-(4-phenoxyphenyl)-7H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-7-yl-cyclopentane
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 17 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[n]2(c3ncnc(c3c(c2)c4ccc(cc4)Oc5ccccc5)N)C1CCCC1
InChI
1S/C23H22N4O/c24-22-21-20(14-27(17-6-4-5-7-17)23(21)26-15-25-22)16-10-12-19(13-11-16)28-18-8-2-1-3-9-18/h1-3,8-15,17H,4-7H2,(H2,24,25,26)
FMETVQKSDIOGPX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Lck₆₄₋₅₀₉ Y³⁹⁴
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Arnold. L.D., et al. 2000. Bioorg. Med. Chem. Lett.10, 2167.
WGK 3