428017
Anti-Lamp1 Mouse mAb (LY1C6)
liquid, clone LY1C6, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Lysosome-Associated Membrane Protein 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
LY1C6, monoclonal
Forma fisica
liquid
contiene
≤0.09% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
rat
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Lamp1(25328)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry (1:100)
Immunofluorescence (see comments)
Immunoprecipitation (see comments)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
CHO-K1 cells
Altre note
Rohrer, J., et al. 1996. J. Cell Biol. 132, 565.
Howe et al. 1988. PNAS85, 7577.
Lewis et al. 1985. J. Cell Biol.100, 1839.
WGK 1
Articoli
Autophagy is a highly regulated process that is involved in cell growth, development, and death. In autophagy cells destroy their own cytoplasmic components in a very systematic manner and recycle them.