Documenti fondamentali
428010
Millipore
Lauroylsarcosine, Sodium Salt
Ionic detergent used to purify membrane proteins. Also decreases transcription efficiency. Aggregation no.: 104.
Sinonimo/i:
Lauroylsarcosine, Sodium Salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H28NO3 · Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 4368
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
water: 1 M
Attività estranea
DNAse, RNAse, Protease, Phosphatase, none detected
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Na+].N(CC(=O)[O-])(C)C(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Ionic detergent used to purify membrane proteins. Also decreases transcription efficiency. Aggregation no.: 104
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, store at room temperature (20°C). Stock solutions are stable to up to 6 months at 20°C.
Altre note
Rao, J.N., et al. 2009. J. Mol. Biol.390, 516.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
512.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
267 °C - closed cup