Key Documents
L5777
Sigma-Aldrich
N-lauroil-sarcosina
BioXtra, ≥97% (TLC)
Sinonimo/i:
N-dodecanoil-N-metil-glicina, Sarcosil NL
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COONa
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.38
Beilstein:
5322974
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161900
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Descrizione
anionic
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥97% (TLC)
Forma fisica
powder
PM
micellar avg mol wt 600
average mol wt 600
Numero d'aggregazione
2
Impurezze
≤0.1% Insoluble matter
≤0.1% Phosphorus (P)
CMC
14.6 mM (20-25°C)
Solubilità
H2O: 0.1 M, clear, colorless to very faintly yellow
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.01%
Zn: ≤0.0005%
Stringa SMILE
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Il sale sodico dell′acido N-Lauroil-sarcosina è un tensioattivo anionico.
Applicazioni
Il sale sodico N-lauroil-sarcosina è stato usato in uno studio per seguire l′influenza dell‘istamina rilasciata da cheratinociti epidermali. Usato in uno studio di sviluppo di un metodo semplice per estrarre DNA da oocisti Cryptosporidium.
Altre note
Tensioattivo anionico.
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
512.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
267 °C - closed cup