422625
KLF5 Inhibitor, CID 5951923
The KLF5 Inhibitor, CID 5951923 controls the biological activity of KLF5.
Sinonimo/i:
KLF5 Inhibitor, CID 5951923, 2-((1,1-Dioxidotetrahydrothiophen-3-yl)(methyl)amino)-2-oxoethyl-(2E)-3-(3-nitrophenyl)prop-2-enoate
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S]1(=O)(=O)CC(CC1)N(C)C(=O)COC(=O)\C=C\c2cc(ccc2)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C16H18N2O7S/c1-17(14-7-8-26(23,24)11-14)15(19)10-25-16(20)6-5-12-3-2-4-13(9-12)18(21)22/h2-6,9,14H,7-8,10-11H2,1H3/b6-5+
URVRJYLSUVXWBC-AATRIKPKSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3