411543
Mouse Anti-Human IgG₁, Fc Fragment Specific (HP6069) Biotin Conjugate
liquid, clone HP6069, Calbiochem®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
HP6069, monoclonal
Forma fisica
liquid
non contiene
preservative
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Attenzione
Altre note
Cross-reactivity by ELISA against human myeloma proteins:
Human IgG1: 100%
Human IgG2: ≤0.1%
Human IgG3: ≤0.2%
Human IgG4: ≤0.1%
Human IgM: ≤0.1%
Human IgA: ≤0.1%
Human IgE: ≤0.1%
Cross-reactivity by ELISA against chimeric antibodies:
Human IgG1: 100%
Human IgG2: <0.02%
Human IgG3: <0.02%
Human IgG4: <0.02%
Human IgM: <0.02%
Human IgA: <0.01%
Human IgE: <0.001%
WGK 1