407317
Anti-Integrin β₆ Mouse mAb (442.5C4)
liquid, clone 442.5C4, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Integrin β₆ Detection Antibody, Mouse Anti-Integrin β₆
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
442.5C4, monoclonal
Stato
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGB6(3694)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Flow Cytometry (1:50-1:100)
Immunoblotting (1:50-1:100)
Immunoprecipitation (1:50-1:100)
Paraffin Sections (1:50-1:100)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Breuss, J.M., et al. 1995. J. Cell Sci.108, 2241.
Hynes, R.O. 1992. Cell.69, 11.
Albelda, S.M. and Buck, C.A. 1990. FASEB J.4, 2868.
Buck, C.A. and Horwitz, A.F. 1987. Ann. Rev. Cell Biol.3, 179.
Hynes, R.O. 1987. Cell.45, 549.
WGK 2