407290
Anti-α-Interferon Mouse mAb (MMHA-2)
liquid, clone MMHA-2, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-IFN-α
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MMHA-2, monoclonal
Forma fisica
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IFNA1(3439)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (1:500)
Immunohistochemistry (see comments)
Immunoprecipitation (see comments)
Neutralization Studies (see comments)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Altre note
Rubinstein, S., et al. 1981. J. Virol. 37, 755.
WGK 1