Documenti fondamentali
4010-OP
Millipore
Acido etilendiamminotetraacetico
OmniPur® Grade, >= 99.0%
Sinonimo/i:
EDTA, EDTA-Na2, Edatamil, Edetato, Etilendiamminotetraacetato di disodio, Sequestrene Na2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
372.24
Beilstein:
3900609
Codice UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.21
agenzia
suitable for SM 4500 - NH3
Livello qualitativo
Forma fisica
crystalline powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chelator
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Punto di fusione
248 °C (dec.) (lit.)
Attività estranea
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
Condizioni di spedizione
ambient
Stringa SMILE
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Molecular Biology Grade.
A260 (0.1 M, water): ≤0.2 AU
A280 (0.1 M, water): ≤0.02 AU
Assay: ≥99.0%
DNAse: none detected
Heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Loss on drying: ≤10.0%
Phosphatase: none detected
Protease: none detected
RNAse: none detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Applicazioni
Chelante di cationi bivalenti. Inibisce enzimi, come le metalloproteasi, che per essere attivi necessitano di cationi bivalenti.
Attenzione
Toxicity: Harmful (C)
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2