391335
BIS-TRIS
ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), suitable where a calcium phosphate-DNA complex formation is desirable
Sinonimo/i:
BIS-Tris, ULTROL® Grade, [ bis(2-Hydroxyethyl)imino]- tris(hydroxymethyl)methane, [bis(2-Hydroxyethyl)imino]-tris(hydroxymethyl)methane
Saggio
≥99% dry basis (titration)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
pKa (20 °C)
6.5
Solubilità
water: soluble
Cationi in tracce
heavy metals: <3 ppm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
N(C(CO)(CO)CO)(CCO)CCO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Attenzione
Altre note
Morin, L.G. 1977. Clin. Chem.23, 1569.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2