Documenti fondamentali
385910
Sigma-Aldrich
Hyaluronic Acid Binding Protein, Bovine Nasal Cartilage
Sinonimo/i:
Hyaluronic Acid Protein
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.21
Stato
lyophilized
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Affinity purified. Binds specifically and strongly to hyaluronic acid (≥ 2000 M.W.). Composed of two binding polypeptides, which are derived from N-terminal regions of hyaluronic acid binding proteoglycan and linkage proteins.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Stato fisico
Lyophilized from 0.1 M Sodium Bicarbonate, pH 8.3.
Ricostituzione
Reconstitute in 100 µl of PBS.
Altre note
Kohda, D., et al. 1996. Cell 86, 767.
Heinegard, D., and Hascall, V.C. 1974. J. Biol. Chem. 249, 4250.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1