372040
Haspin Kinase Inhibitor, CHR-6494
Sinonimo/i:
Haspin Kinase Inhibitor, CHR-6494, Indazolyl-propylimidazopyridazin-amine, 3-(1H-Indazol-5-yl)-N-propylimidazo[1,2-b]pyridazin-6-amine, Haploid Germ Cell-Specific Nuclear Protein Kinase Inhibitor, CHR-6494
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C16H16N6/c1-2-7-17-15-5-6-16-18-10-14(22(16)21-15)11-3-4-13-12(8-11)9-19-20-13/h3-6,8-10H,2,7H2,1H3,(H,17,21)(H,19,20)
CZZCAOGIEGXMBZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3