Documenti fondamentali
SML3670
Sigma-Aldrich
Raltegravir
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
MK 0518, MK-0518, MK0518, N-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1,6-dihydro-5-hydroxy-1-methyl-2-[1-methyl-1-[[(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)carbonyl]amino]ethyl]-6-oxo-4-pyrimidinecarboxamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H21FN6O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
444.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.25
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)CNC(=O)C2N=C(N(C(=O)C2=O)C)C(NC(=O)c3nnc([o]3)C)(C)C
InChI
1S/C20H21FN6O5/c1-10-25-26-17(32-10)16(30)24-20(2,3)19-23-13(14(28)18(31)27(19)4)15(29)22-9-11-5-7-12(21)8-6-11/h5-8,13H,9H2,1-4H3,(H,22,29)(H,24,30)
DDGPCENTWMZXFO-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Orally active, potent and selective HIV type-1 (HIV-1) integrase inhibitor in cultures and in vivo.
Raltegravir (MK-0518) is an orally active, potent and selective HIV type-1 (HIV-1) integrase inhibitor (IC50 = 2-7 nM; ineffctive against HIV-1 reverse transcriptase or protease) that prevents HIV-1 cellular replication by blocking viral cDNA integration into host genome in cultures (IC50 = 19 nM & 33 nM in the presence of 10% fetal bovine serum or 50% human serum) and in vivo.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)