371708
Gβγ Modulator II, Gallein
A cell-permeable xanthene compound that binds to Gβγ with high affinity (Kd ~400 nM derived from a surface plasma resonance binding study using Gβ1γ2) and blocks Gβγ-dependent cellular activities.
Sinonimo/i:
Gβγ Modulator II, Gallein, 4,5-Dihydroxyfluorescein, dihydrate, 2-(3,4,5-Trihydroxy-6-oxoxanthen-9-yl)-benzoic acid, dihydrate
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
burgundy
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C20H12O7/c21-13-7-5-11-17(15(13)23)26-18-12(6-8-14(22)16(18)24)20(11)10-4-2-1-3-9(10)19(25)27-20/h1-8,21-24H
PHLYOKFVXIVOJC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
WGK 1