370679
Guanosine 3′,5′-cyclic Monophosphorothioate, β-Phenyl-1,N²-etheno-8-bromo-, Rp-Isomer, Sodium Salt
A metabolically-stable, competitive inhibitor of protein kinase G types 1α and 1β (Ki = 30 nM).
Sinonimo/i:
Guanosine 3′,5′-cyclic Monophosphorothioate, β-Phenyl-1,N²-etheno-8-bromo-, Rp-Isomer, Sodium Salt, Rp-8-Br-PET-cGMPS, Na, PKG Inhibitor VI
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Solubilità
water: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C18H15BrN5O6PS.Na/c19-17-21-11-14(24(17)16-12(25)13-10(29-16)7-28-31(27,32)30-13)22-18-20-9(6-23(18)15(11)26)8-4-2-1-3-5-8;/h1-6,10,12-13,16,25H,7H2,(H,20,22)(H,27,32);/q;+1/p-1/t10-,12-,13-,16-,31?;/m1./s1
SVMPQLHYWRTQCX-WKKXCKAJSA-M
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PKG1α & 1β
Attenzione
Altre note
Butt, E., et al. 1995. Br. J. Pharmacol. 116, 3110.
WGK 2