Documenti fondamentali
361552
Sigma-Aldrich
GSK-3 Inhibitor IX
InSolution, ≥97%
Sinonimo/i:
InSolution GSK-3 Inhibitor IX
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H10BrN3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
356.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Brc1cc2c(cc1)\C(=C3\Nc4c(cccc4)C\3N=O)\C(=O)N2
InChI
1S/C16H10BrN3O2/c17-8-5-6-9-12(7-8)19-16(21)13(9)15-14(20-22)10-3-1-2-4-11(10)18-15/h1-7,14,18H,(H,19,21)/b15-13-
WFRDXNRAUPBBTO-SQFISAMPSA-N
Descrizione generale
A cell-permeable, highly potent, selective, reversible, and ATP-competitive inhibitor of GSK-3α/β (IC50 = 5 nM). Specificity was confirmed using various Cdk′s (IC50 = 83 nM for Cdk5/p25, 300 nM for Cdk2/cyclin A, 320 nM for Cdk1/cyclin B, and 10 µM for Cdk4/cyclin D1), MAP kinases, PKA, PKC isoforms, PKG, CK, and IRTK (IC50 ≥ 10 µM). Inhibition of GSK by BIO has been shown to result in the activation of the Wnt signaling pathway and sustained pluripotency of human and murine embryonic stem cells (ESCs).
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Product competes with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 5 nM against GSK-3α/β
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
Stato fisico
A 10 mM (500 µg/140 µl) solution of GSK-3 Inhibitor IX (Cat. No. 361550) in DMSO.
Altre note
Polychronopoulos, P., et al. 2004. J. Med. Chem.47, 935.
Sato, N., et al. 2004. Nat. Med.10, 55.
Meijer, L., et al. 2003. Chem. Biol.10, 1255.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C