345868
[6]-Gingerol, Zingiber officinale
An antitumor, apoptosis-inducing compound of the ginger family that blocks EGF-induced cell transformation by inhibiting the activation of Activator Protein-1 (AP-1).
Sinonimo/i:
[6]-Gingerol, Zingiber officinale, 1-(4ʹ-Hydroxy-3ʹ-methoxyphenyl)-5-hydroxy-3-decanone
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
oil
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
pale yellow
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C17H26O4/c1-3-4-5-6-14(18)12-15(19)9-7-13-8-10-17(21-2)16(20)11-13/h8,10-11,14,18,20H,3-7,9,12H2,1-2H3
LPRPIMHDDACJHT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Activator Protein-1 (AP-1)
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Antipenko, A.Y., et al. 1999. J. Pharmacol. Exp. Ther.290, 227.
Park, K.K.,et al. 1998. Cancer Lett.129, 139.
Kobayashi, M., et al. 1987. Biochim. Biophys. Acta903, 96.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3