341608
FGF Receptor Tyrosine Kinase Inhibitor
The FGF Receptor Tyrosine Kinase Inhibitor, also referenced under CAS 192705-79-6, controls the biological activity of FGF Receptor Tyrosine Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
FGF Receptor Tyrosine Kinase Inhibitor, 1-(2-Amino-6-(3,5-dimethoxyphenyl)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl)-3-tert-butyl urea, PD 166866, PD 166866, 1-(2-Amino-6-(3,5-dimethoxyphenyl)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl)-3-tert-butyl urea
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(C(C)(C)C)C(=O)Nc1nc2nc(ncc2cc1c3cc(cc(c3)OC)OC)N
InChI
1S/C20H24N6O3/c1-20(2,3)26-19(27)25-17-15(8-12-10-22-18(21)24-16(12)23-17)11-6-13(28-4)9-14(7-11)29-5/h6-10H,1-5H3,(H4,21,22,23,24,25,26,27)
NHJSWORVNIOXIT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Hamby, J.M., et al. 1997. J. Med. Chem.40, 2296.
WGK 1