341207
ET-18-OCH3
A cell-permeable and reversible cytotoxic agent that shows selective cytocidal activity against neoplastic cells and virally transformed cells.
Sinonimo/i:
ET-18-OCH3, Edelfosine, 1-O-Octadecyl-2-O-methyl- rac-glycero-3-phosphorylcholine, Edelfosine, 1-O-Octadecyl-2-O-methyl-rac-glycero-3-phosphorylcholine
Saggio
≥95% (TLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
chloroform: 50 mg/mL
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C27H58NO6P/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-23-32-25-27(31-5)26-34-35(29,30)33-24-22-28(2,3)4/h27H,6-26H2,1-5H3
MHFRGQHAERHWKZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PI-PLC
Avvertenza
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Cabaner, C., et al. 1999. Br. J. Pharmacol. 127, 813.
Powis, G., and Phil, D. 1994. Cancer Metastasis Rev.13, 91.
Helfman, D., et al. 1993. Cancer Res. 53, 2955.
Mollinedo, F., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun. 192, 603.
Powis, G., et al. 1992. Cancer Res.52, 2835.
Oishi, K., et al. 1988. Biochem. Biophys. Res. Commun.157, 1000.
WGK 3