324717
Endoglycosidase H, Streptomyces plicatus, Recombinant, E. coli
Endoglycosidase H, Streptomyces plicatus, Recombinant, E. coli cleaves between the two N-acetylglucosamine residues in the diacetylchitobiose core of the oligosaccharide.
Sinonimo/i:
Endoglycosidase H, Streptomyces plicatus, Recombinant, E. coli, Endo-β-N-acetylglucosaminidase H, Endo H
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Coniugato
(N-linked)
Forma fisica
liquid
Attività specifica
≥3 units/mL
≥30 units/mg protein
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Attività estranea
N-acetylglucosaminidase, α- and β-galactosidase, α-mannosidase, neuraminidases, proteases, none detected
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Attenzione
Definizione di unità
Stato fisico
Altre note
Trimble, R.B., et al. 1987. Methods Enzymol. 138, 763.
Trumbly, R.J., et al. 1985. J. Biol. Chem.260, 5683.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2