324688
Ellipticine
A cell-permeable antitumor alkaloid that acts as an inhibitor of topoisomerase II and acts as an intercalative agent that stimulates topoisomerase II-mediated DNA breakage.
Sinonimo/i:
Ellipticine, 5,11-Dimethyl-6H-pyrido[4,3-b]carbazole
Saggio
≥99% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
bright yellow
Solubilità
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C17H14N2/c1-10-14-9-18-8-7-12(14)11(2)17-16(10)13-5-3-4-6-15(13)19-17/h3-9,19H,1-2H3
CTSPAMFJBXKSOY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
topoisomerase 2
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Schwaller, M.A., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 22709.
Pommier, Y., et al. 1985. Biochemistry24, 6406.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3