Key Documents
3097S
Sigma-Aldrich
NucleoClean Decontamination Spray
About This Item
Codice UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Lo spray decontaminante NucleoClean<TMSYMBOL></TMSYMBOL> rappresenta una semplice soluzione alla contaminazione da DNA.
Lo spray decontaminante NucleoClean<TMSYMBOL></TMSYMBOL> di Millipore assicura l'assenza di contaminazione da carryover di PCR nel vostro laboratorio. Questo spray rappresenta un metodo semplice ed efficace per la pulizia delle vostre apparecchiature da PCR, vetreria da laboratorio e piani di lavoro -- un'alternativa rapida, pratica e sicura rispetto ai metodi a base di candeggina!
Stabile a temperatura ambiente per mesi se conservato in condizioni ottimali.
Millipore propone inoltre il sistema AMP ID, una tecnologia d'amplificazione degli acidi nucleici ad alta efficienza, in formato di reazione monouso, per il rilevamento di target a RNA o DNA con PCR real-time. Ogni kit fornisce reagenti sufficienti per un massimo di 100 saggi e include controlli positivi ottimizzati e primer di amplificazione specificamente disegnati per il rilevamento di specifici agenti infettivi. La linea AMP ID include attualmente kit per Pan-Enterovirus (AMP3100), West Nile Virus (AMP3200), Influenza Aviaria A Virus, H5N1 (AMP3500) e Herpes Simplex Virus di tipo 1 e di tipo 2 (AMP3800). In aggiunta, Millipore propone ViralXpress, un potente sistema di estrazione e purificazione degli acidi nucleici, specificamente ideato per la purificazione altamente efficiente di DNA e RNA virali da plasma, siero, liquido cerebrospinale, liquido amniotico, tessuto, midollo osseo, sovranatanti di colture cellulari o cellule infettate.(3095). Ogni kit fornisce reagenti sufficienti per un massimo di 50 estrazioni.
Applicazioni
Lo spray decontaminante NucleoClean è adatto per la decontaminazione di acidi nucleici su vetreria da laboratorio, apparecchiature e piani di lavoro.
Linkage
Sostituisce: 3097
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.