Documenti fondamentali
251760
Sigma-Aldrich
DAR-4M
A rhodamine-based photo-stable nitric oxide (NO) fluorescent indicator with a detection limit of ~10 nM.
Sinonimo/i:
DAR-4M, Diaminorhodamine-4M
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H26N4O3
Peso molecolare:
430.50
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solution
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
red-violet
Fluorescenza
λex ~560 nm
λem ~575 nm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
A rhodamine-based photo-stable nitric oxide (NO) fluorescent indicator with a detection limit of ~10 nM. Reacts with NO, in the presence of O2, resulting in a triazolo-rhodamine analog (DAR-4M T) that exhibits about 840-fold greater fluorescence quantum efficiency. The fluorescence intensity is not dependent on pH, unlike DAF-2 (Cat. No. 251500).
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
Nitric oxide (NO) fluorescent indicator
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Stato fisico
In DMSO.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze at (-20°C). Use immediately following dilution and discard any unused portion.
Altre note
Kojima, H., et al. 2001. Anal. Chem.73, 1967.
Kojima, H., et al. 2000. Tetrahedron Lett.41, 69.
Note legali
Not available for sale in Japan.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C