Documenti fondamentali
251600
Sigma-Aldrich
Daidzein
Inactive analog of Genistein.
Sinonimo/i:
Daidzein, 4ʹ,7-Dihydroxyisoflavone, Casein Kinase II Inhibitor X
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H10O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 2801
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 200 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O1c2c(ccc(c2)O)C(=O)C(=C1)c3ccc(cc3)O
InChI
1S/C15H10O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-8,16-17H
ZQSIJRDFPHDXIC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Inactive analog of Genistein (Cat. No. 345834). Blocks the G1 phase of the cell cycle in Swiss/3T3 cells by inhibiting casein kinase II activity. Inhibits the growth of MiaPaC-2 and PANC-1 cells (IC50= 45 µM and 75 µM, respectively).
Inactive analog of genistein (Cat. No. 345834). Blocks the G1 phase of the cell cycle in Swiss 3T3 cells by inhibiting casein kinase II activity. Inhibits epidermal growth factor (EGF) receptor autophosphorylation (IC50 >300 µM). Inhibits the growth of MiaPaC-2 and PANC-1 cells (IC50= 45 µM and 75 µM, respectively).
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
MiaPaC-2, PANC-1
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 45 µM, 75 µM for inhibiting the growth of MiaPaC-2 and PANC-1 cells, respectively
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C) under an inert gas. DMSO stock solutions are stable for up to 2 months at -20°C.
Altre note
Guo, J-M., et al. 2004. World J. Gastroenterol.10, 860.
Higashi, K., and Ogawara, H. 1994. Biochim. Biophys. Acta 1221, 29.
Lavens, S.E., et al. 1992. Am. J. Respir. Cell Mol. Biol.7, 637.
Akiyama, T., et al. 1987. J. Biol. Chem.262, 5592.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3