238590
Cucurbitacin I, Cucumis sativus L.
A cell-permeable and irreversible bitter triterpenoid compound (NCI identifier: NSC 521777) that displays anti-proliferative and antitumor properties both in vitro and in vivo.
Sinonimo/i:
Cucurbitacin I, Cucumis sativus L., JSI-124, STAT3 Inhibitor XIV
Descrizione
RTECS - RC6200000
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C30H42O7/c1-25(2,36)12-11-21(33)30(8,37)23-19(32)14-27(5)20-10-9-16-17(13-18(31)24(35)26(16,3)4)29(20,7)22(34)15-28(23,27)6/h9,11-13,17,19-20,23,31-32,36-37H,10,14-15H2,1-8H3/b12-11+/t17-,19-,20+,23+,27+,28-,29+,30+/m1/s1
NISPVUDLMHQFRQ-MKIKIEMVSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
JAK/STAT3
Confezionamento
Attenzione
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3