227016
CCR2 Antagonist
≥97% (racemic mixture, HPLC), solid, CCR2 antagonist, Calbiochem®
Sinonimo/i:
CCR2 Antagonist, 2-((Isopropylaminocarbonyl)amino)-N-(2-((cis-2-((4-(methylthio)benzoyl)amino)cyclohexyl)amino)-2-oxoethyl)-5-(trifluoromethyl)-benzamide, CC Chemokine Receptor 2 Antagonist
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
CCR2 Antagonist, The CCR2 Antagonist, also referenced under CAS 445479-97-0, controls the biological activity of CCR2.
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (racemic mixture, HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
white
Solubilità
ethanol: 6 mg/mL
DMSO: 60 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
WGK 3