219426
Cathepsin L Inhibitor II
The Cathepsin L Inhibitor II controls the biological activity of Cathepsin L. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinonimo/i:
Z-FY-CHO
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
off-white
Solubilità
ethanol: 50 mg/mL
DMSO: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
A potent and selective inhibitor of Cathepsin L (Cat. No. 219402).
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenza
Z-Phe-Tyr-CHO
Altre note
Woo, J.-T., et al. 1996. Eur. J. Pharmacol. 300, 131.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1