219392
Cathepsin B Substrate III, Fluorogenic
≥95% (HPLC), lyophilized solid, Cathepsin B inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Cathepsin B Substrate III, Fluorogenic, Z-RR-AMC, 2HCl
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Cathepsin B Substrate III, Fluorogenic, Sensitive fluorogenic substrate for the quantitative determination of cathepsin B activity.
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
water: soluble
Fluorescenza
λex 360-380 nm
λem 430-460 nm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Attenzione
Sequenza
Altre note
Manson, R.W., et al. 1985. Biochem. J.226, 233.
Tanaka, M., et al. 1985. Life Sci. 36, 1217.
Docherty, K., et al. 1984. J. Biol. Chem.259, 6041.
Barrett, A.J., and Kirschke, H. 1981. Methods Enzymol.80, 535.
Barrett, A.J. 1980. Biochem. J.187, 909.
WGK 1