217708
ML141
≥99% (HPLC), solid, Cdc42/Rac1 GTPase inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Cdc42/Rac1 GTPase Inhibitor, ML141, CDC42 GTPase Inhibitor II, CDC42 Inhibitor II, Rac1 Inhibitor V, Rac1 GTPase Inhibitor II, CID2950007, (±)-4-(5-(4-Methoxyphenyl)-3-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl))-benzenesulfonamide, (±)-4-(4,5-Dihydro-5-(4-methoxyphenyl)-3-phenyl-1H-pyra, CDC42 GTPase Inhibitor II, CDC42 Inhibitor II, Rac1 Inhibitor V, Rac1 GTPase Inhibitor II, CID2950007, (±)-4-(5-(4-Methoxyphenyl)-3-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl))-benzenesulfonamide, (±)-4-(4,5-Dihydro-5-(4-methoxyphenyl)-3-phenyl-1H-pyraz
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Cdc42/Rac1 GTPase Inhibitor, ML141, The Cdc42/Rac1 GTPase Inhibitor, ML141 controls the biological activity of Cdc42/Rac1 GTPase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Membrane applications.
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow-white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C22H21N3O3S/c1-28-19-11-7-17(8-12-19)22-15-21(16-5-3-2-4-6-16)24-25(22)18-9-13-20(14-10-18)29(23,26)27/h2-14,22H,15H2,1H3,(H2,23,26,27)
QBNZBMVRFYREHK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Probe Reports from the NIH Molecular Libraries Program [Internet]. Bethesda (MD): National Center for Biotechnology Information (US); 2010-.2010 Feb 27. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK51965/)
WGK 3