217669
Anti-CD28 Mouse mAb (ANC28.1/5D10)
liquid, >95% (immunoglobulin, SDS-PAGE), clone ANC28.1/5D10
Sinonimo/i:
Anti-CD28 Antibody, CD28 Detection Antibody, Mouse Anti-CD28
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
ANC28.1/5D10, monoclonal
Saggio
>95% (immunoglobulin, SDS-PAGE)
Forma fisica
liquid
contiene
500 μg/mL gentamycin sulfate as preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD28(940)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Frozen Sections (see comments)
Immunoprecipitation (see comments)
T cell Co-stimulation (see comments)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
61st Forum in Immunology. 1995. Res. Immunol.146, 127.
Jenkins, M.K., and Johnson, J.G. 1993. Curr. Opin. Immunol.5, 361.
WGK 1