217590
Anti-CD40 Mouse mAb (EA-5)
liquid, ≥95% (SDS-PAGE), clone EA-5
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
EA-5, monoclonal
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Frozen Sections (see comments)
Immunoprecipitation (see comments)
Paraffin Sections (see comments)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Altre note
Law, C.L., et al. 1990. Leukemia4, 732.
WGK 1