Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
2160
Millipore
Reagente di eliminazione dell'autofluorescenza
Autofluorescence Eliminator Reagent for IHC.
Sinonimo/i:
fluorescence IHC counter stain
About This Item
Codice UNSPSC:
41116010
eCl@ss:
42029053
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 50 mL
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Pronto per l′uso in microscopia a fluorescenza. Con l'aumentare dell'età, il pigmento autofluorescente lipofuscina si accumula nel citoplasma di molti tipi di cellule, neuroni compresi. I granuli di lipofuscina presentano ampi spettri di eccitazione ed emissione che si sovrappongono a quelli dei fluorofori più comunemente usati. Questo può complicare le analisi in microscopia a fluorescenza sul sistema nervoso centrale. L′uso del reagente di eliminazione dell'autofluorescenza sulle sezioni di tessuto neurale di uomo, scimmia, ratto o altro, riduce o elimina l'autofluorescenza della lipofuscina senza per contro influenzare la lettura dei marcatori fluorescenti.
Applicazioni
Colorazione di contrasto per analisi immunoistochimica in fluorescenza.
PROTOCOLLO:
1. Dopo avere effettuato l′analisi istochimica in immunofluorescenza, immergere le sezioni in PBS per 5 min.·
2. Immergere le sezioni in etanolo al 70% per 5 min.·
3. Immergere le sezioni nel reagente di eliminazione dell'autofluorescenza per 5 min.
4. Immergere le sezioni in etanolo al 70% per 1 min. Ripetere altre 2 volte il punto 4.·
5. Montare le sezioni utilizzando una soluzione anti-fade (ad es. DABCO, non a base di xilene).
N.B.: Dei tempi di incubazione troppo lunghi rischiano di bloccare completamente la fluorescenza; la durata dell′incubazione e il numero di lavaggi con etanolo al 70% vanno modificati e ottimizzati a seconda del tipo di tessuto e di marcatore fluorescente in uso. In alcuni casi il reagente può essere applicato prima dell'immunofluorescenza, tuttavia nella maggior parte dei casi si ottengono risultati migliori seguendo il protocollo indicato sopra (cioè usando il reagente dopo avere effettuato l′immunofluorescenza).
Il tempo di incubazione ottimale con il reagente di eliminazione dell'autofluorescenza deve essere determinato dall'utente in base al tipo di campione.
Picco di assorbimento: 595-605
Stato fisico
Liquido in etanolo al 70% senza conservanti. Conservare a temperatura ambiente al riparo dalla luce.
Stoccaggio e stabilità
Se conservato a temperatura ambiente, questo reagente è stabile fino alla data di scadenza riportata sull'etichetta. Non congelare e non esporre a temperature elevate.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 - 68.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
16 - 20 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2