208921
Calmodulin Kinase IINtide, Myristoylated
≥95% (HPLC), solid, CaMK II inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Calmodulin Kinase IINtide, Myristoylated, Myr-N-GGGKRPPKLGQIGRAKRVVIEDDRIDDVLK-OH
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Calmodulin Kinase IINtide, Myristoylated, The myristoylated form of CaMK IINtide.
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Calmodulin-Dependent Protein Kinase (CaM Kinase)-2
Confezionamento
Attenzione
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Chang, B.H., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 10890.
Pereda, A.E., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 13272.
WGK 1