208748
Calpain-1 Substrate, Fluorogenic
An internally quenched fluorogenic substrate peptide derived from the calpain-1 cleavage site of α-spectrin.
Sinonimo/i:
Calpain-1 Substrate, Fluorogenic, μ-Calpain Substrate, Fluorogenic, H-K(FAM)-EVY~GMMK(DABCYL)-OH
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
red
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL
Fluorescenza
λex ~490 nm
λem ~518 nm
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
A sensitive and specific substrate for calpain-1
Confezionamento
Attenzione
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 1