207003
Calcineurin Inhibitor VIII, CN585
The Calcineurin Inhibitor VIII, CN585, also referenced under CAS 1213234-31-1, controls the biological activity of Calcineurin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
Calcineurin Inhibitor VIII, CN585, PP2B Inhibitor VIII, Ca 2+/Calmodulin-dependent Protein Phosphatase Inhibitor, 6-(3,4-Dichlorophenyl)-4-(N,N-dimethylaminoethylthio)-2-phenyl-pyrimidine, PP2B Inhibitor VIII, Ca2+/Calmodulin-dependent Protein Phosphatase Inhibitor, 6-(3,4-Dichlorophenyl)-4-(N,N-dimethylaminoethylthio)-2-phenyl-pyrimidine
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 2