Key Documents
2003999
Sigma-Aldrich
Alizarin Red Solution
Sinonimo/i:
Alizarin Red Staining Solution
About This Item
Codice UNSPSC:
41116134
Livello qualitativo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2